Learn More
Pipemidic acid, 98%
Artikelnummer. 15417799
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15417799 10 g 10 Gramm
15427799 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15417799
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66437.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 51940-44-4 | C14H17N5O3 | 303.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51940-44-4
Summenformel C14H17N5O3
Molekulargewicht (g/mol) 303.32
MDL-Nummer MFCD00057291
InChI-Schlüssel JOHZPMXAZQZXHR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4831
ChEBI CHEBI:75250
IUPAC-Name 8-ethyl-5-oxo-2-(piperazin-1-yl)-5H,8H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
SMILES CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CN=C(N=C12)N1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pipemidic acid
Typ Pipemidic Acid
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 251°C to 255°C
Farbe Weiß
Menge 10 g
Flammpunkt >110°C (230°F)
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Siedepunkt 717°C
Merck Index 14,7460
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1N sodium hydroxide or in DMSO. Insoluble in water
Formelmasse 303.32
Reinheit (%) 98%