Learn More
Brady™ Pipemarkers on a Card
Artikelnummer. p-8001621
Click to view available options
Anzeigetext:
Air comprimé
Brennstoff
CO2
Eau Chaude Sanitaire
Eau déionisée
Eau-Froide Sanitaire
Helium
Stickstoff
Farbe:
Schwarz auf Gelb
Weiß auf Blau
Weiß auf Dunkelbraun
Weiß auf Grün
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 12589737
Marke: Brady™ N002274
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
European Standard Pipemarkers reinforce safety and aid maintenance.
  • Pipemarkers conform to RAL European standard color coding, and for dangerous substances, the Chemical Symbols conform to European Regulations 1271/2008, 790/2009 and 286/2001.
  • Danger and hazard symbols , if relevant and necessary, are automatically printed either side of the text, and the Signal word underneath the text, which saves you having to identify the appropriate symbol.
  • Markers are printed with a contrasting border in the same color as the text for improved visibility.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-Umweltkonform, EU-Richtlinie 2002/95/EG, Europäische Richtlinien 67/548 und 88/379
Beschreibung Individual Pipe Markers on a Card with die-cut arrowheads, with pictograms - Gas - CO2
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung, Permanent, Druckempfindlich
Farbe Schwarz auf Gelb
Format Card
Material Polyester
Produkttyp Rohrmarkierung
Anzeigetext CO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipe and valve marking
Etiketten pro Bogen 5
Sprachen French
Anzahl pro Packung 5 Markers/Card
Menge 5 Pk.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0049 in.
Dicke (metrisch) 0.124 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.91 in.
Breite (metrisch) 150 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.47 in.
Höhe (metrisch) 12 mm
Alternate Part Number CO2150X12CARD-T1-P15