Learn More
Brady™ Pipemarkers on a Card
Artikelnummer. 12599737 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzeigetext:
Air comprimé
Brennstoff
CO2
Eau Chaude Sanitaire
Eau déionisée
Eau-Froide Sanitaire
Helium
Stickstoff
Farbe:
Schwarz auf Gelb
Weiß auf Blau
Weiß auf Dunkelbraun
Weiß auf Grün
Packungsgröße:
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzeigetext Farbe Packungsgröße
12599737 Helium Schwarz auf Gelb 5 Stück
12589737 CO2 Schwarz auf Gelb 5 Stück
12559737 Air comprimé Weiß auf Blau 5 Stück
12579737 Brennstoff Weiß auf Dunkelbraun 5 Stück
12569747 Eau Chaude Sanitaire Weiß auf Grün 5 Stück
12529747 Eau déionisée Weiß auf Grün 5 Stück
12509747 Stickstoff Schwarz auf Gelb 5 Stück
12559747 Eau-Froide Sanitaire Weiß auf Grün 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12599737 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. N002317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.20 CHF
    10.00 CHF / 5 Stück
    Sparen 1.20 CHF
    10% Rabatt
Ver todas las promociones
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
European Standard Pipemarkers reinforce safety and aid maintenance.
  • Pipemarkers conform to RAL European standard color coding, and for dangerous substances, the Chemical Symbols conform to European Regulations 1271/2008, 790/2009 and 286/2001.
  • Danger and hazard symbols , if relevant and necessary, are automatically printed either side of the text, and the Signal word underneath the text, which saves you having to identify the appropriate symbol.
  • Markers are printed with a contrasting border in the same color as the text for improved visibility.
Especificaciones
Zertifizierung/Konformität RoHS-Umweltkonform, EU-Richtlinie 2002/95/EG, Europäische Richtlinien 67/548 und 88/379
Beschreibung Individual Pipe Markers on a Card with die-cut arrowheads, with pictograms - Gas - Hélium
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung, Permanent, Druckempfindlich
Farbe Schwarz auf Gelb
Format Card
Material Polyester
Produkttyp Rohrmarkierung
Anzeigetext Helium
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipe and valve marking
Etiketten pro Bogen 5
Sprachen French
Anzahl pro Packung 5 Markers/Card
Menge 5 Pk.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0049 in.
Dicke (metrisch) 0.124 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.91 in.
Breite (metrisch) 150 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.47 in.
Höhe (metrisch) 12 mm
Alternate Part Number HÉLIUM150X12CARD-T1-P15
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.