Learn More
Brady™ Pipemarkers on a Card
Artikelnummer. 12579737
Click to view available options
Anzeigetext:
Air comprimé
Brennstoff
CO2
Eau Chaude Sanitaire
Eau déionisée
Eau-Froide Sanitaire
Helium
Stickstoff
Farbe:
Schwarz auf Gelb
Weiß auf Blau
Weiß auf Dunkelbraun
Weiß auf Grün
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 12579737
Marke: Brady™ N002811
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
European Standard Pipemarkers reinforce safety and aid maintenance.
  • Pipemarkers conform to RAL European standard color coding, and for dangerous substances, the Chemical Symbols conform to European Regulations 1271/2008, 790/2009 and 286/2001.
  • Danger and hazard symbols , if relevant and necessary, are automatically printed either side of the text, and the Signal word underneath the text, which saves you having to identify the appropriate symbol.
  • Markers are printed with a contrasting border in the same color as the text for improved visibility.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-Umweltkonform, EU-Richtlinie 2002/95/EG, Europäische Richtlinien 67/548 und 88/379
Beschreibung Pipe Markers - Fuel
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung, Permanent, Druckempfindlich
Farbe Weiß auf Dunkelbraun
Display Warning
Format Card
Material Polyester
Produkttyp Rohrmarkierung
Anzeigetext Brennstoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipe and valve marking
Etiketten pro Bogen 5
Sprachen French
Anzahl pro Packung 5 Markers/Card
Menge 5 Pk.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0049 in.
Dicke (metrisch) 0.124 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.91 in.
Breite (metrisch) 150 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.47 in.
Höhe (metrisch) 12 mm
Alternate Part Number FUEL150X12CARD-T1-P19