Beschreibung
- Pipemarkers conform to RAL European standard color coding, and for dangerous substances, the Chemical Symbols conform to European Regulations 1271/2008, 790/2009 and 286/2001.
- Danger and hazard symbols , if relevant and necessary, are automatically printed either side of the text, and the Signal word underneath the text, which saves you having to identify the appropriate symbol.
- Markers are printed with a contrasting border in the same color as the text for improved visibility.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-Umweltkonform, EU-Richtlinie 2002/95/EG, Europäische Richtlinien 67/548 und 88/379 |
| Beschreibung | Pipe Markers - Air comprimé |
| Klebstofftyp | Dauerhafte Gummierung, Permanent, Druckempfindlich |
| Farbe | Weiß auf Blau |
| Format | Card |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Rohrmarkierung |
| Anzeigetext | Air comprimé |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pipe and valve marking |
| Etiketten pro Bogen | 5 |
| Mehr anzeigen |