Learn More
Brady™ Pipe Markers - with Holder Water
Artikelnummer. 12549747 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzeigetext:
Eau de Chaufe
Eau gesammelt
Eau glacée
Packungsgröße:
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzeigetext Packungsgröße
12549747 Eau gesammelt -
12519747 Eau glacée 4 Stück
12539747 Eau de Chaufe 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12549747 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. N003425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.65 CHF
    13.13 CHF / 4 Stück
    Sparen 1.52 CHF
    10% Rabatt
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ROHS Environmental Compliance, EU Directive 2002/95/EC
Beschreibung Pipe Markers - Eau pluviale
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe White on Green
Ausführung Glanz
Material Polyester
Produkttyp Rohrmarkierung
Anzeigetext Eau gesammelt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipe and valve marking
Etiketten pro Bogen 4
Sprachen French
Anzahl pro Packung 4 Markers/Card
Menge 4 Pk.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0039 in.
Dicke (metrisch) 0.099 mm
Abmessungen (L x B) 26 x 250 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.02 in.
Länge (metrisch) 26 mm
Breite (angloamerikanisch) 9.84 in.
Breite (metrisch) 250 mm
Alternate Part Number EAU PLUVIALE 250X26CARD-T1-P16