Learn More
Brady™ Pipe Markers - with Holder Fire
Artikelnummer. 12569737 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
250 mm
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
12569737 250 mm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12569737 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. N002090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.65 CHF
    13.13 CHF / 4 Stück
    Sparen 1.52 CHF
    10% Rabatt
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pipe Markers for pipe and valve marking.
  • Brand, Rohrmarkierer für Brandschutzsysteme
Spezifikation
Beschreibung Pipe Markers - Eau sprinkler
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe White on Red
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Polyester
Produkttyp Rohrmarkierung
Anzeigetext Eau sprinkler
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipe and valve marking
Etiketten pro Bogen 4
Sprachen French
Anzahl pro Packung 4 Markers/Card
Menge 4 Pk.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0039 in.
Dicke (metrisch) 0.099 mm
Abmessungen (L x B) 26 x 250 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.02 in.
Länge (metrisch) 26 mm
Breite (angloamerikanisch) 9.84 in.
Breite (metrisch) 250 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1.02 in.
Höhe (metrisch) 26 mm
Alternate Part Number EAU SPRINKLER 250X26CARD-T1-P4