missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pipamperone Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17961265
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17961265 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17961265 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP47520010MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2448-68-2
Summenformel C21 H30 F N3 O2 . 2 Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 448.4
Synonym [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1'-[3-(p-fluorobenzoyl)propyl]-, dihydrochloride, [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1'-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-, dihydrochloride, Pipamperone dichlorhydrate, Pipamperone dihydrochloride, Pipamperone hydrochloride, Piperonil, Propitan
IUPAC-Name 1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-piperidin-1-ylpiperidine-4-carboxamide;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.NC(=O)C1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)N3CCCCC3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pipamperone Dihydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H30FN3O2.2ClH/c22-18-8-6-17(7-9-18)19(26)5-4-12-24-15-10-21(11-16-24,20(23)27)25-13-2-1-3-14-25;;/h6-9H,1-5,10-16H2,(H2,23,27);2*1H
Formelmasse 447.1856
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.