Learn More
Marigold™ G26G Green Nitrile™ chemikalienbeständige Handschuhe
Artikelnummer. 13477606 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe: Extragroß
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
13477606 Größe: Extragroß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 13477606 Lieferant Marigold™ Lieferanten-Nr. A340095
Verfügbar ab: 02-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Bietet Resistenz gegen viele Lösungsmittel und auf Öl basierende Chemikalien.
  • Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Flexibel und bequem für gute Fingerfertigkeit
  • Hervorragendes erhöhtes Griffmuster für eine sichere Handhabung
  • Lebensmittelzugelassen
  • Baumwoll-Futter
  • Einfach chloriert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Green
Material Nitril
Größe X-Large