Learn More
(+)-Pinoresinol (>80 % elektromagnetisch), TRC
Artikelnummer. 17908394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17908394 5 mg 5 Milligramm
17927324 50 mg 50 Milligramm
17908404 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17908394 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP4688905MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 487-36-5
Summenformel C20 H22 O6
Molekulargewicht (g/mol) 358.38
Synonym 4,4'-((1S,3aR,4S,6aR)-Hexahydrofuro[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis(2-methoxyphenol), Pinoresinol, (+)-Pinoresinol, Phenol, 4,4'-[(1S,3aR,4S,6aR)-tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]bis[2-methoxy-, Phenol, 4,4'-(tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis[2-methoxy-, [1S-(1α,3aα,4α,6aα)]-, Phenol, 4,4'-(tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis[2-methoxy-, stereoisomer (8CI), Pinoresinol (6CI,7CI), 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, phenol deriv., (+)-Pinoresinol, 4,4'-[(1S,3aR,4S,6aR)-Tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl]bis[2-methoxyphenol], NSC 35444, d-Pinoresinol, 1H,3H-Furo[3,4-c]furan Phenol Derivative, Pinoresinol
IUPAC-Name 4-[(3S,3aR,6S,6aR)-6-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)-1,3,3a,4,6,6a-Hexahydrofuro[3,4-c]Furan-3-yl]-2-Methoxyphenol
SMILES COc1cc(ccc1O)[C@H]2OC[C@H]3[C@@H]2CO[C@@H]3c4ccc(O)c(OC)c4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Pinoresinol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H22O6/c1-23-17-7-11(3-5-15(17)21)19-13-9-26-20(14(13)10-25-19)12-4-6-16(22)18(8-12)24-2/h3-8,13-14,19-22H,9-10H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20+/m0/s1
Formelmasse 358.1416
Reinheit (%) >95%