Learn More
Pinobanksin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pinobanksin |
| Menge | 2.5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H12O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,14-17,19H/t14-,15+/m0/s1 |
| Formelmasse | 272.0685 |