Learn More
α-Pinene, 97 %, stabilisiert mit α-Tocopherol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10397530 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10397530
Marke: Thermo Scientific Acros 164362500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 80-56-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-56-8
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.24
MDL-Nummer MFCD00001339
InChI-Schlüssel GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-pinene, 2-pinene, .alpha.-pinene, acintene a, pinene isomer, 2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, pinene, alpha, pin-2 3-ene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl, +-a-pinene
PubChem CID 6654
ChEBI CHEBI:36740
IUPAC-Name 4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en
SMILES CC1=CCC2CC1C2(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Pinene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -55.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 154.0°C to 157.0°C
Flammpunkt 38°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4650 to 1.4670
Menge 250 g
Merck Index 15, 7556
Relative Dichte 0.85
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
Stabilisator 0.8% alpha-tocopherol
Viskosität <7 mm2/s (40°C)
Formelmasse 136.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit