Learn More
Pinacolon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484023
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484023 500 g 500 Gramm
11474023 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11484023 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10289.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Pinacolone is a precursor to triazolylpinacolone, triadimefon, paclobutrazol, uniconazole and metribuzin. Furthermore, it acts as an intermediate for biologically active products such as antibacterial, antifungal, antiviral and antituberculous products. It is an important ketone in organic chemistry and participates in condensation, hydrogenation and reductive amination reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pinacolon ist ein Vorläufer von Triazolylpinacolon, Triadimefon, Paclobutrazol, Uniconazol und Metribuzin. Dient zudem als Zwischenprodukt für biologisch aktive Produkte wie antibakterielle, antimykotische, antivirale und antituberkulöse Produkte. Stellt ein wichtiges Keton in der organischen Chemie dar und ist bei Kondensation, Hydrierung und reduktiven Aminierungsreaktionen beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform, Ethanol, Äther, Aceton und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-97-8
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00008846
InChI-Schlüssel PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pinacolone, 3,3-dimethyl-2-butanone, tert-butyl methyl ketone, pinacolin, 2-butanone, 3,3-dimethyl, pinacoline, t-butyl methyl ketone, methyl tert-butyl ketone, pinakolin, 2,2-dimethylbutanone
PubChem CID 6416
IUPAC-Name 3,3-Dimethylbutan-2-on
SMILES CC(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pinacolone
Schmelzpunkt -53°C
Dichte 0.803
Siedepunkt 105°C to 106°C
Flammpunkt 5°C (41°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel (CH3)3CC(O)CH3
Brechungsindex 1.397
Menge 500 g
UN-Nummer UN1224
Merck Index 14,7440
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,chloroform,ethanol,ether,acetone and carbon tetrachloride.
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 97%