Learn More
Pinacolboran, TRC
Artikelnummer. 30412308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30412308 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412308 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP45750025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pinacolborane
CAS 25015-63-8
Summenformel C6H13BO2
Menge 25 g
Synonym 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Pinacolatoborane
InChI-Formel InChI=1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3
SMILES CC1(C)OBOC1(C)C
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
Molekulargewicht (g/mol) 127.98
Formelmasse 128.1009