Learn More
Pinacon 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772022 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10772022
Marke: Thermo Scientific Acros 418001000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Pinacol, 99 %, C6H14O2, CAS-Nummer 76-09-5, Pinacon, Pinacol, UNII-527qe7i5co, Tetramethylethylenglycol, 2,3-dimethyl-2,3-Butandiol, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutan, 1,1,2-Tetramethylethylenglycol, 2,3-Butandiol, 2,3-Dimethyl, 2,3-Dihydroxy-2,3-Dimethylbutan, 2,3-Dimethyl-Butan-2,3-diol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-09-5
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
MDL-Nummer MFCD00004462
InChI-Schlüssel IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pinacol, 2,3-dimethyl-2,3-butanediol, pinacone, 2,3-butanediol, 2,3-dimethyl, tetramethylethylene glycol, 1,1,2,2-tetramethylethylene glycol, unii-527qe7i5co, 2,3-dimethyl-butane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane
PubChem CID 6425
IUPAC-Name 2,3-Dimethylbutan-2,3-Diol
SMILES CC(C)(C(C)(C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pinacol
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 40.0°C to 43.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 174.0°C
Flammpunkt 77°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2COHCOH(CH3)2
Menge 100 g
Beilstein 01,487
Merck Index 15,755
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pinacol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.