Learn More
Pinacol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421607
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11421607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25006.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 76-09-5 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
Pinacol is used in the preparation of synthetic intermediates like pinacolborane, bis(pinacolato)diboron and pinacolchloroborane by reaction with boron trichloride. Further, it plays an important role as an intermediate for biologically active compounds like antiviral, antibacterial, antifungal and antituberculous.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pinacol wird bei der Herstellung synthetischer Zwischenprodukte wie Pinacolboran, Bis(pinacolato)diboron und Pinacolchloroboran durch Reaktion mit Bortrichlorid verwendet. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle als Zwischenprodukt für biologisch aktive Verbindungen wie antivirale, antibakterielle, antimykotische und antituberkulöse Verbindungen.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser, Alkohol und Diethylether.
Hinweise
Hygroskopisch. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-09-5
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.176
MDL-Nummer MFCD00004462
InChI-Schlüssel IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pinacol, 2,3-dimethyl-2,3-butanediol, pinacone, 2,3-butanediol, 2,3-dimethyl, tetramethylethylene glycol, 1,1,2,2-tetramethylethylene glycol, unii-527qe7i5co, 2,3-dimethyl-butane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane
PubChem CID 6425
IUPAC-Name 2,3-Dimethylbutan-2,3-Diol
SMILES CC(C)(C(C)(C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pinacol
Schmelzpunkt 42°C to 45°C
Siedepunkt 171°C to 172°C
Flammpunkt 77°C (170°F)
Menge 500 g
Beilstein 1340501
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7439
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water,alcohol,and diethyl ether.
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 99%