Learn More
Elma™ Pin Sets
Artikelnummer. 17821317
Click to view available options
Modell:
0001R
0021R
0158
0509
0613/0614
0741
0767
0772
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17821317
Marke: Elma™ 1125216
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Modular basket system for the Elmasonic P, Elmasonic Select, and EASY.
  • Stainless steel with plastic handles (10 to 120 and 180 to 300) or Rilsan coating (150)
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spezifikation
Menge 10 Pins/Set
Typ Pin Set
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY
Modell 0021R