Learn More
, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7232418 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 17382481
Marke: Thermo Scientific Acros 468572500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 74150-27-9
Summenformel C19H18N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 334.38
MDL-Nummer 00761648
InChI-Schlüssel GLBJJMFZWDBELO-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-1,3-Benzodiazol-6-yl]-5-methyl-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=C(C=C2N1)C1=NNC(=O)CC1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pimobendan
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Concentration or Composition Notes Titration mit HClO4
Physikalische Form Pulver
Konzentration 97.5% to 102.5%
UN-Nummer 2811
Farbe Weiß bis hellgelb
Merck Index 7516
Menge 250 mg
Formelmasse 334.37