Learn More
, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17382481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17382481 250 mg 250 Milligramm
17372481 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17382481 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 468572500
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 74150-27-9
Summenformel C19H18N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 334.38
MDL-Nummer 00761648
InChI-Schlüssel GLBJJMFZWDBELO-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-1,3-Benzodiazol-6-yl]-5-methyl-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=C(C=C2N1)C1=NNC(=O)CC1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pimobendan
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Concentration or Composition Notes Titration mit HClO4
Physikalische Form Pulver
Konzentration 97.5% to 102.5%
UN-Nummer 2811
Farbe Weiß bis hellgelb
Merck Index 7516
Menge 250 mg
Formelmasse 334.37