missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pimobendan, MedChemExpress

Artikelnummer. 16438418
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16438418 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16438418 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB020410mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Pimobendan (UD-CG115) is a selective inhibitor of PDE3 with IC50 of 0.32 μM.

Pimobendan (UD-CG115) is a selective inhibitor of PDE3 with IC50 of 0.32 μM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pimobendan
CAS 74150-27-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H18N4O2
Menge 10 mg
Synonym UD-CG115
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (149.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CC(C)C(C2=CC=C3N=C(C4=CC=C(OC)C=C4)NC3=C2)=NN1
Molekulargewicht (g/mol) 334.37
Formelmasse 334.37
Reinheit (%) 99.76%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.