Learn More
Pimobendan 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320559 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320559 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16208800AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pimobendan
CAS 74150-27-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pimobendan
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H18 N4 O2
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (5RS)-6-[2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl, 3(2H)-Pyridazinone, 4,5-dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-5-methyl- (9CI), 4,5-Dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-3(2H)-pyridazinone, Acardi, Pimobendan, Racemic pimobendan, UD-CG 115, UD-CG 115BS, Vetmedin, dl-Pimobendan
InChI-Formel InChI=1S/C19H18N4O2/c1-11-9-17(24)22-23-18(11)13-5-8-15-16(10-13)21-19(20-15)12-3-6-14(25-2)7-4-12/h3-8,10-11H,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,24)
SMILES COc1ccc(cc1)c2nc3cc(ccc3[nH]2)C4=NNC(=O)CC4C
IUPAC-Name 3-[2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-on
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 334.37
Menge 1 mL
Formelmasse 334,143 g/mol