missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PIM2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16680575 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16680575 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16680575 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5104127

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total PIM2.

PIM2 is a proto-oncogene which phosphorylates BAD, which partially inhibits its apopotopic function. PIM proteins (PIM-1, PIM-2 and PIM-3) are oncogene-encoded serine/threonine kinases. PIM-2 is highly homologous to Pim-1 with similar oncogenic functions. PIM-2 is most abundantly expressed in hematopoietic tissues, spleen, thymus, and peripheral blood leukocytes, as well as in testis, small intestine, and colon. PIM2 expression is negatively regulated by growth factor depletion. Increased levels of PIM-2 has also been observed in certain cancers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PIM2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen PIM2
Gen-Zugriffsnummer Q62070, Q9P1W9
Gen-Alias DXCch3; PIM2; Pim-2; pim-2 oncogene; Pim-2 proto-oncogene, serine/threonine kinase; pim-2h; proto-oncogene Pim-2 (serine threonine kinase); proviral integration site 2; serine/threonine protein kinase pim-2; serine/threonine-protein kinase pim-2
Gensymbole PIM2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human PIM2(Accession Q9P1W9), corresponding to amino acid residues M1-G49.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11040, 18715, 317366
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.