missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pilocarpinhydrochlorid, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pilocarpine Hydrochloride |
| CAS | 54-71-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Pilocarpine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C11 H16 N2 O2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Pilocarpine Hydrochloride, (3S,4R)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone monohydrochloride, (3S-cis)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone monohydrochloride, Pilocarpine monohydrochloride, (+)-Pilocarpine hydrochloride, Adsorbocarpine, Almocarpine, Isopto Carpine, NSC 5746, Pilocar SMP, Pilocarpal, Pilocarpine chloride, Pilocarpine hydrochloride, Pilocarpine muriate, Pilocarpinium chloride, Pilocel, Pilovisc, Salagen, Vistacarpin N |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | Cl.CC[C@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?