Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 96-well, white
Beschleunigen Sie PCR- und qPCR-Anwendungen mit Piko 24-Well-PCR-Platten mit ultradünner Wand (UTW-Technologie) für eine drastische Reduzierung der Wanddicke der Wells.
Marke:  Thermo Scientific™ SPL0961
Additional Details : Gewicht : 4.12770kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10056769
  • 804.00 CHF / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Piko PCR-Platten sind eine Familie von PCR-Platten, die die Stellfläche eines Mikroskopobjektträgers aufweisen.Wir haben nicht nur die Größe der Platte verringert, sondern auch die Dicke der Well-Wände mit unserer patentierten Ultra Thin Wall (UTW)-Technologie drastisch reduziert.
Piko PCR-Platten sind auch flexible Alternativen für herkömmliche Mikrotiterplatten. Vier Platten, jeweils in der Größe eines Objektträgers, lassen sich in einen festen Rahmen einsetzen (und auch wieder entnehmen) und erreichen so die Größe einer standardmäßigen 96- oder 384-Well Mikrotiterplatte. Dieses Format ermöglicht die Kombination mehrerer Probenquellen in einem einzigen PCR-Durchlauf oder die Verarbeitung nach der PCR.
  • Wanddicke halb so hoch wie bei herkömmlichen dünnwandigen Röhrchen
  • Flexibles Format spart Kosten und verringert Abfall
  • Kompatibel mit standardmäßigen Mehrkanalpipetten und Plattformen zur Handhabung von Flüssigkeiten
  • Well-Abstand und Stellfläche entsprechen den Abmessungen der Branche (ANSI)
  • Erhältlich in Transparent und in Weiß
Empfohlen für:
PCR, Fast PCR, Hochleistungs-PCR
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
200 Platte
Weiß
Piko Thermocycler, PikoReal Real-Time PCR-System
96
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Piko™
PCR-Mikrotiterplatte
Polypropylen
Standard