Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 24-well, clear
Thermo Scientific™ Piko-PCR-Platten sind modulare, ultradünnwandige PCR-Platten für Piko* Thermocycler.
Marke:  Thermo Scientific™ SPL0240
293.48 CHF gültig bis 2023-12-01
Benutzen Sie den Promotions-Code "21275" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 4.12770kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10036339
  • 638.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 09-10-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Piko™ PCR-Platten sind modulare, ultradünnwandige PCR-Platten für Piko Thermocycler.
Piko PCR-Platten sind auch flexible Alternativen für herkömmliche Mikrotiterplatten. Vier Platten, jeweils in der Größe eines Objektträgers, lassen sich in einen festen Rahmen einsetzen (und auch wieder entnehmen) und erreichen so die Größe einer standardmäßigen 96- oder 384-Well Mikrotiterplatte. Dieses Format ermöglicht die Kombination mehrerer Probenquellen in einem einzigen PCR-Durchlauf oder die Verarbeitung nach der PCR.
  • Wanddicke halb so hoch wie bei herkömmlichen dünnwandigen Röhrchen
  • Flexibles Format spart Kosten und verringert Abfall
  • Kompatibel mit standardmäßigen Mehrkanalpipetten und Plattformen zur Handhabung von Flüssigkeiten
  • Well-Abstand und Stellfläche entsprechen den Abmessungen der Branche (ANSI)
  • Erhältlich in Transparent und in Weiß
Empfohlen für:
PCR, Fast PCR, Hochleistungs-PCR
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
200 Platte
Transparent
Piko Thermocycler, PikoReal Real-Time PCR-System
24
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Piko™
PCR-Mikrotiterplatte
Polypropylen
Flaches Profil