Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 96-well, clear
Click to view available options
Menge:
200 Platten
50 Platten
Packungsgröße:
200 Stück
50 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Piko™ PCR-Platten sind modulare, ultradünnwandige PCR-Platten für Piko Thermocycler.
Vier Platten können in einem einzigen Rahmen eingerastet werden, wodurch das Äquivalent einer Standard-Mikrotiterplatte mit 384 Wells entsteht.
Merkmale
• Ultra Thin Wall (UTW) für schnelle PCR/qPCR-Anwendungen
• Flaches Profil
• Für die Verwendung mit den Piko- und PikoReal 96-Well-Thermocyclern konzipiert
• Platten können in den Plattenrahmen eingerastet werden, um eine standardmäßige 384-Well Platte zu erstellen
• Kompatibel mit Standard-Mehrkanalpipetten und Liquid-Handling-Plattformen
• Well-Abstand und -Größe entsprechen den branchenüblichen Abmessungen(ANSI)
Anwendungen
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
Ähnliche Produkte
Piko-PCR-Platte, 96-Well, transparent
Piko-PCR-Platte, 96-Well, weiß
Plattenrahmen für Piko 96-Well-PCR-Platten, weiß
Merkmale
• Ultra Thin Wall (UTW) für schnelle PCR/qPCR-Anwendungen
• Flaches Profil
• Für die Verwendung mit den Piko- und PikoReal 96-Well-Thermocyclern konzipiert
• Platten können in den Plattenrahmen eingerastet werden, um eine standardmäßige 384-Well Platte zu erstellen
• Kompatibel mit Standard-Mehrkanalpipetten und Liquid-Handling-Plattformen
• Well-Abstand und -Größe entsprechen den branchenüblichen Abmessungen(ANSI)
Anwendungen
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
Ähnliche Produkte
Piko-PCR-Platte, 96-Well, transparent
Piko-PCR-Platte, 96-Well, weiß
Plattenrahmen für Piko 96-Well-PCR-Platten, weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
| Produktlinie | Piko |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Piko Thermocycler, PikoReal Real-Time PCR-System |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Menge | 50 Platten |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |