Learn More
Pikachurin Mouse anti-Human, Clone: 1C6D12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66232-1-IG-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16807925
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This monoclonal antibody detects two bands of 111 kDa and 55-60 kDa. The lower-molecular-weight band has been reported and likely represents a fragment resulting from cleavage of Pikachurin.
Involved in both the retinal photoreceptor ribbon synapse formation and physiological functions of visual perception. Necessary for proper bipolar dendritic tip apposition to the photoreceptor ribbon synapse. Promotes matrix assembly and cell adhesiveness.
Spezifikation
Spezifikation
Pikachurin
Monoclonal
2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q63HQ2
EGFLAM
Pikachurin Fusion Protein Ag6362
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
1C6D12
Unconjugated
EGFLAM
Agrin like protein, AGRINL, AGRNL, EGFLAM, Pikachurin
Mouse
Protein G
RUO
133584
-20°C
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.