Learn More
Globe Scientific Pierceable Stopfen für Vakuumblutröhrchen und Reagenzgläser
Alle ansehen Globe Scientific ProdukteBeschreibung
- Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Temperature Range: −80°C to +121°C
- Superior leak-resistance
- Latex free
- Non-sterile
- Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | 16 mm |
| Produkttyp | Pierceable Stopper |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Material | TPE |
| Farbe | Blue |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vacuum Blood Tubes and Test Tubes |