Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-Rhodamine Antibody Labeling Kit
Artikelnummer. 10560054 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
3 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10560054 3 Reaktionen 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10560054 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 53031
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen für die Fluoreszenz-Bildgebung (z. B. 546; em 572-615) mit diesen aktiven Derivaten aus rot fluoreszierendem Rhodaminfarbstoff.
Thermo Scientific™ TRITC und Rhodamin Markierungsreagenzien und -Kits sind Hochleistungsderivate des Farbstoffs Rhodamin und für eine einfache und zuverlässige Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen für die Verwendung als Fluoreszenzsonden aktiviert.
Rhodamin-Farbstoffe werden in Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie und Immunfluoreszenz-Assays wie Western Blotting und ELISA verwendet. TRITC, NHS-Rhodamin und Texas Red™ Sulfonylchlorid reagieren auf primäre Amingruppen an Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen. Rhodaminfarbstoffe sind oft eine Mischung aus Isomeren mit reaktiven Gruppen, die sich an den Positionen 5 und 6 des unteren Rings befinden. Die Eigenschaften dieser Isomere sind hinsichtlich der Anregungs- und Emissionsspektren nicht unterscheidbar, und für Proteinanwendungen ist es nicht erforderlich, ein spezifisches Isomer zu isolieren. Das einzelne Isomer wird in hochauflösenden Trennverfahren wie Sequenzierung und Kapillarelektrophorese verwendet.
Besondere Merkmale:
  • Markierung und Aufreinigung von Antikörpern innerhalb von etwa einer Stunde Effektive Markierung von Antikörpern und anderen aufgereinigten Proteinen an Primäraminen (lysinseitige Ketten) Standardprotokollergebnisse für Antikörper mit ausgezeichneten Farbstoff-Protein-Verhältnissen für optimale Aktivität und Fluoreszenz Einweg-Fluoren: keine Notwendigkeit, winzige Mengen Pulver zu wiegen; die Kits enthalten Einweg-Fläschchen mit Reagenz Effiziente Aufreinigung und Entfernung von nicht reagierendem Farbstoff mit ausgezeichneter Proteinrückgewinnung
Enthält:
NHS-Rhodamin Antikörper-Markierungskit (Herst.Nr. 53031)
NHS-Rhodamin, 3  Fläschchen; Boratpuffer, 1 ml; Aufreinigungsharz, 5 ml; Spin-Säulen, je 6; Entnahmeröhrchen, je 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pierce Rhodamin-Antikörpermarkierungskits
Produkttyp Antikörpermarkierungskit
Menge 3 Reaktionen
Ausreichend für Markierung und Aufreinigung von 3 x 1 mg (2 mg/ml) IgG oder anderen Proteinen
Inhalt und Lagerung
  • Ausreichend für: Markierung und Aufreinigung von 3 x 1 mg (2 mg/ml) IgG oder anderen Proteinen
  • NHS-Rhodamin, 3 x 35 μg-Fläschchen
  • Borat-Puffer, 1 ml
  • Reinigungsharz, 5 ml
  • Spin-Säulen, je 6
  • Entnahmeröhrchen, je 12
  • NHS-Rhodamin bei -20°°C lagern. Alle anderen Komponenten bei 4 °C aufbewahren.
  • Anregung/Emission 552/575
    Kennzeichnungsmaßstab 0,5 bis 1 mg
    Produktlinie Pierce
    Marker oder Farbstoff Rhodaminisomere
    Labeling Target Antikörper, Proteine