Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfhydryl Addition Kit
Artikelnummer. 10360924 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Reaktion
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10360924 1 Reaktion 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10360924 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 23460
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Modifizieren Sie primäre Proteinamine, um freie Sulfhydrylgruppen für die Markierung, Vernetzung oder Immobilisierung zu erstellen; komplettes Kit mit SATA-Reagenz und Hydroxylamin.
Das Thermo Scientific™ Pierce Sulfhydryl Addition Kit ist ein vollständiger Satz von Reagenzien, einschließlich SATA, für die Modifikation von primären Aminen zu freien Sulfhydrylgruppen für die Verwendung in heterobifunktionalen Vernetzungstechniken.
Leistungsmerkmale:
  • Reagiert mit primären Aminen, um geschützte Sulfhydrylgruppen hinzuzufügen
  • Ein einfacher Entschützungsschritt erzeugt eine freie Sulfhydrylgruppe
  • Das Thermo Scientific™ Sulfhydryl Addition Kit enthält alle erforderlichen Komponenten für Thiolierung, Entschützung, Reinigung und Quantifizierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: Ein Modifikationsexperiment mit 0,5 bis 5 mg gereinigtem Protein
• SATA, 2 mg
• Hydroxylamin·HCl, 5 mg
• Konjugationspuffer (10X), 20 ml
• PBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung
• Dimethylformamid (DMF), 1 ml
• Dextran-Entsalzungssäule, 1 x 5 ml
• Säulenverlängerung, 1
• Ellmans Reagenz (DTNB), 2 mg
• Cystein·HCl, 20 mg
Bei 4 °C lagern
Marker oder Farbstoff Sulfhydrylgruppe
Markertyp Konjugierende Gruppen
Produktlinie Pierce
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester
Abstandshalter Kurz (<10 Å)
Form Pulver
Reagenztyp SATA
Menge 1 Reaktion
Löslichkeit DMF, DMSO
Produkttyp Crosslinker
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Sulfhydryl Addition Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: disodium hydrogenorthophosphate, L-Cysteine, hydrochloride,3,3'-dithiobis [6-nitrobenzoic] acid, N,