Learn More
Thermo Scientific™ SPB (succinimidyl-[4-(psoralen-8-yloxy)]-butyrate)
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce SPB ist ein NHS-Ester und Psoralen-Crosslinker, der primäre Amine über lichtaktivierte Interkalation neben Pyrimidin-Basen effektiv an DNA konjugiert.
Leistungsmerkmale:
- Schmelzpunkt: 177 bis 178 °C
- Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Psoralen (Amax = nm)
- Reaktiv gegenüber: Aminogruppen-Pyrimidine in DNA oder RNA
Spezifikation
Spezifikation
| Chemische Reaktivität | Amin-nichtselektiv |
| Cleavable | Nein |
| Beschreibung | SPB |
| Molekulargewicht | 385,32 |
| PEGyliert | Nein |
| Länge des Spacer-Arms | 8,6 Å |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern. |
| Zellpermeabilität | Nicht ermittelt |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Produktlinie | Pierce |
| Mehr anzeigen |