Learn More
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), C12
Artikelnummer. 11881445 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11881445 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11881445 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 28312
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochaufgereinigte Form von SDS, besonders geeignet für Proteinversuche, die streng kontrollierte Löslichkeitsparameter erfordern.
Thermo Scientific™ Natriumdodecylsulfat (C12) ist reinstes SDS und eignet sich speziell für Experimente, die eine engmaschige Kontrolle der Löslichkeitsparameter verlangen.
Natriumdodecylsulfat (SDS) ist ein Alkylsulfat und anionisches Detergens, das häufig bei der Proteingelelektrophorese und -solubilisierung angewendet wird. Es ist Bestandteil zahlreicher Zelllysepuffer, einschließlich des RIPA-Puffers. Typische SDS- bzw. Laurylsulfatpräparate bestehen aus einem Mix unterschiedlicher Wellenlängen (C10 bis C18). Die Proteinrenaturierung und andere spezielle Methoden erfordern jedoch sehr spezifische Tensid- und Pufferbedingungen. Diese besondere SDS-Formulierung weist einen hohen Reinheitsgrad auf, wobei nahezu alle sekundären Ketten außer C12 eliminiert wurden.
Leistungsmerkmale:
  • Beliebtes anionisches Detergens zur Proteingelelektrophorese und -solubilisierung
  • Bestandteil zahlreicher Zelllysepuffer
  • Die spezielle gereinigte Formulierung besteht zu >98 % aus C12-Alkylsulfat
  • Enthält einen geringen Anteil an Hexadecylsulfat (C16), der die Proteinrenaturierung inhibiert
Waschmitteleigenschaften (reines C12):
  • Molekulargewicht: 288,5
  • Detergens-Klasse: Ionisch (anionisch)
  • Aggregationszahl: 62
  • Molekulargewicht der Mizelle: 18.000
  • Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 6 bis 8 mM (0,1728 bis 0,2304 %, w/v)
  • Trübungspunkt: >100 °C
  • Dialysierbar: Nein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinigungsmittel
Inhalt und Lagerung Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C.
Form Pulver
Reagenztyp Detergenz (Pure)
Menge 500 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM DODECYL SULFATE (C12), SEQUANAL GRADE, 500 GMPKG
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate