Learn More
Thermo Scientific™ SMPT (4-succinimidyloxycarbonyl-alpha-methyl-α(2-pyridyldithio)toluene)
Artikelnummer. 11871235 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11871235 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11871235 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21558
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Amin-Sulfhydril-Vernetzung mit diesem Crosslinker mit NHS-Ester- und Pyridylldithiolgruppen an den Enden eines aromatischen, 6-atomigen (11,2 A) Spacerarms.
Thermo Scientific™ Pierce SMPT ist ein langkettiger Crosslinker für die Amin-zu-Sulfhydryl-Konjugation über NHS-Ester und Pyridylldithiol-reaktive Gruppen, die starke (gehinderte), aber dennoch (reproduzierbare) Disulfid-Bindungen mit Cystein-Sulfyhydrl bilden.
Leistungsmerkmale:
  • Enthält eine gehinderte Disulfid-Bindung; bildet stabile Immunotoxine.
  • In vitro war ein SMPT-Konjugat genauso wirksam wie die mit SPDP und 2-Iminothiolan gebildeten Konjugate.
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Pyridyldisulfid
  • Reaktiv gegen: Amino- und Sulfhydrylgruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Sulfhydryl
Cleavable Von Thiols
Beschreibung SMPT
Molekulargewicht 388,46
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 11,2 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Zellpermeabilität Ja
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil NHS-Ester, Pyridylldisulfid
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Pulver
Menge 50 mg
Löslichkeit DMF, DMSO
Format Standard
Wasserlöslich Nein
Produkttyp Crosslinker