Learn More
Thermo Scientific™ SM(PEG)2 (PEGylated SMCC crosslinker)
Artikelnummer. 11831265 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11831265
Marke: Thermo Scientific™ 22102
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Diese Crosslinker mit NHS-Ester- und Maleimid-Gruppen an den Enden wasserlöslicher Spacerarme aus Polyethylenglykol (17,6 bis 95,2 A) ermöglichen das Vernetzen von Aminen mit Sulfhydrylgruppen.
Thermo Scientific™ Pierce SM(PEG)n ist eine Serie von Amin-Sulfhydryl-Crosslinkern unterschiedlicher Länge von 17,6 bis 95,2 Å aufgrund ihrer Spacerarme aus Polyethylenglykol, die n gleich 2 bis 24 Ethylenglykol-Einheiten enthalten.
Die SM(PEG)n Reagenzien sind sechs Vernetzer mit identischen amin- und thiolreaktiven Gruppen, die jedoch aufgrund von Spacerarmen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Ethylenglycoleinheiten unterschiedlich lang sind. Ihre Strukturen (siehe unten) haben die Form NHS-(PEG)n-Maleimid, wobei n 2, 4, 6, 8, 12 oder 24 Polyethylenglycol(PEG)-Einheiten darstellt. Jedes SM(PEG)n Reagenz wird mit der angegebenen Länge ohne Kontamination durch Analoga mit anderen Längen hergestellt. Die Verfügbarkeit dieses Reagenziensatzes ermöglicht die Optimierung von Vernetzungsexperimenten, um die beste Konjugateffizienz und -funktion für die vorgesehene Anwendung oder Analysemethode zu erhalten. Zusammen mit AMAS (Artikelnummer 22295) und dem beliebten SMCC (Artikelnummer 22360) ermöglichen diese Reagenzien die Amin-Thiol-Vernetzung über Distanzen von 4.4 bis 95.2 Å. Darüber hinaus trägt der hydrophile PEG-Gehalt von SM(PEG)n-Reagenzien zur wässrigen Löslichkeit dieser Vernetzer und ihrer Konjugate bei. PEG ist zudem weniger immunogen als andere Arten von Abstandhaltern für Crosslinker, wodurch diese Reagenzien ideal für die Präparation von Immunogenen sind.
Leistungsmerkmale:
  • Homologe Serie mit Spacerarmen zunehmender Länge, ideal zur Optimierung der Konjugation von Proteininteraktionen
  • Wasserlösliche Spacerarme aus Polyethylenglycol (PEG) tragen dazu bei, die Löslichkeit vernetzter Proteine aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen
  • Reagenzien lösen sich problemlos in DMSO und können anschließend in wässrigen Reaktionspuffern verdünnt werden
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester und Maleimid
  • Reaktiv gegenüber: Amino- und Thiolgruppen
NHS-PEG2-Maleimid
  • Zwei Ethylenoxid-Untereinheiten
  • Andere Namen: Mal-dPEG2-NHS, NHS-PEG2-Maleimid
  • Summenformel – C18H23N3O9
  • Länge des Spacerarms: 17,6 Å
  • Dem Target durch die Vernetzung hinzugefügte Masse 310,12
  • MW 425,39
NHS-PEG4-Maleimid
  • Vier Ethylenoxid-Untereinheiten
  • Andere Namen: Mal-dPEG4-NHS, NHS-PEG4-Maleimid
  • Summenformel – C22H31N3O11
  • Länge des Spacerarms: 24,6 Å
  • Dem Target durch die Vernetzung hinzugefügte Masse 398,17
  • MW 513,50&
NHS-PEG6-Maleimid
  • Sechs Ethylenoxid-Untereinheiten
  • Andere Namen: Mal-dPEG6-NHS, NHS-PEG6-Maleimid
  • Summenformel – C26H39N3O13
  • Länge des Spacerarms: 32,25 Å
  • Dem Target durch die Vernetzung hinzugefügte Masse 486,20
  • MW 601,60
NHS-PEG8-Maleimid
  • Acht Ethylenoxid-Untereinheiten
  • Andere Namen: Mal-dPEG8-NHS, NHS-PEG8-Maleimid
  • Summenformel – C30H47N3O15
  • Länge des Spacerarms: 39,2 Å
  • Dem Target durch die Vernetzung hinzugefügte Masse 574,27
  • MW 689,71
NHS-PEG12-Maleimid
  • 12 Ethylenoxid-Untereinheiten Mal-dPEG12-NHS, NHS-PEG12-Maleimid
  • Summenformel – C38H63N3O19
  • Länge des Spacerarms: 53,4 Å
  • Dem Target durch die Vernetzung hinzugefügte Masse 750,38
  • MW 865,92
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Sulfhydryl
Cleavable Nein
Molekulargewicht 425,39
PEGyliert Ja
Länge des Spacer-Arms 17,6 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern.
Zellpermeabilität Nein
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil Maleimid, NHS-Ester
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Fest
Menge 100 mg
Löslichkeit Wasser
Format Standard, Einmalgebrauch
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker