Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ RNA 3' End Desthiobiotinylation Kit
Artikelnummer. 13434209 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 Reaktionen
Packungsgröße:
20 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13434209 20 Reaktionen 20 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13434209 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20163
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie eine einfache und effiziente Desthiobiotin-Markierung von RNA zur Verwendung als Sonde oder als Antikörperalternative zur Anreicherung von RNA-bindenden Proteinen durch.
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ Pierce RNA 3' End Desthiobiotinylierungs-Kit eine einfache und effiziente Desthiobiotin-Markierung von RNA zur Verwendung als Sonden oder als Antikörperalternativen zur Anreicherung von RNA-bindenden Proteinen durch.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Das Pierce Kit RNA 3‘-End Desthiobiotinylierungskit wurde für die Markierung des 3‘-Endes einzelsträngiger RNA mithilfe T4 RNA-Ligase optimiert. Die markierte RNA kann anschließend als Sonde oder Ziel von EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay)-Reaktionen, Northern Blots und Experimenten über die Wechselwirkungen zwischen Proteinen und RNA verwendet werden. Die desthiobiotinylierte RNA kann auch zur Anreicherung von RNA-bindenden Proteinen (RBP) dienen. Dazu wird ein Streptavidin-Affinitätsharz verwendet, da die Desthiobiotin-Marker Streptavidin auf eine Weise binden, die eine schonende Elution des Ribonukleinproteinkomplexes erlaubt. Das Markierungs-Kit ist außerdem ein Bestandteil des Thermo Scientific Pierce Kits zum magnetischen Pull-Down von RNA-Protein.
Leistungsmerkmale:
  • Nicht radioaktiv
    – Die Nachweisempfindlichkeit eines einzelnen Biotin-Markers entspricht in etwa der Nachweisempfindlichkeit von Radioaktivität
  • Anwenderfreundlich – RNA-Ligase und optimierter Reaktionspuffer sind im Lieferumfang enthalten
  • Wirtschaftlich – Nur ein Bruchteil der Kosten im Vergleich zum Kauf von synthetischen biotinylierten RNA-Sonden
  • End-markiert – Führt nur zu minimalen Störungen der sekundären Struktur der RNA
  • Flexibel
    – Der Desthiobiotin-Marker kann zum Nachweis oder als Affinitätsmarker für Streptavidinharz verwendet werden
Lieferumfang:
  • Desthiobiotinyliertes Cytidinbisphosphat, T4 RNA Ligase und Puffer, nicht markiertes RNA-Oligonukleotid als positive Kontrolle, eine biotinylierte RNA-Sonde als Standard, RNase-Inhibitor, Glykogen und ligationsfördernde Reagenzien
Empfohlen für:
  • Northern Blotting
  • EMSA
  • Anreicherung von RNA-bindenden Proteinen (RBP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 20 Desthiobiotinylierungsreaktionen mit 50 pmol RNA pro Reaktion
• Desthiobiotinyliertes Cytidin-Bisphosphat, 40 µl
• T4 RNA-Ligase, 40 µl
• T4 RNA-Ligase-Reaktionspuffer (10x), 100 µl
• nicht markierte RNA-Kontrolle, 100 µl
• biotinylierte IRE-RNA-Kontrolle, 35 µl
• RNase-Inhibitor, 2x 10 µl
• DMSO, 200 µl
• PEG (30 %), 300 µl
• Glycogen, 20 µl
• Nuklease-freies Wasser, 1,5 ml
Nach Erhalt bei -20 °C lagern
Format Kit
Isolierungstechnik Magnetic Bead
Anzahl Reaktionen 20
Produktlinie Pierce
Produkttyp RNA-Markierungskit
Menge 20 Reaktionen