Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkonzentratoren PES, 100 kDa MWCO, 0,5 –100 ml
Artikelnummer. 15521241 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Konzentratoren
2 x 10 Konzentratoren
24 Konzentratoren
25 Konzentratoren
4 Konzentratoren
4 x 10 Konzentratoren
Probenvolumen:
≤ 0,5 ml
2 bis 6 ml
20 bis 100 ml
5 bis 20 ml
Packungsgröße:
10 Reaktionen
2 Stück
24 Reaktionen
25 Stück
4 Reaktionen
4 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Probenvolumen Packungsgröße
15521241 10 Konzentratoren 5 bis 20 ml 10 Reaktionen
11335402 25 Konzentratoren ≤ 0,5 ml 25 Stück
15594279 10 Konzentratoren 2 bis 6 ml 10 Reaktionen
15566775 24 Konzentratoren 2 bis 6 ml 24 Reaktionen
15560136 24 Konzentratoren 5 bis 20 ml 24 Reaktionen
15751657 4 Konzentratoren 20 bis 100 ml 4 Reaktionen
17730469 4 x 10 Konzentratoren 5 bis 20 ml 4 Stück
17179705 2 x 10 Konzentratoren 5 bis 20 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 15521241 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 88532
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific Pierce PES-Proteinkonzentratoren sind einfach zu bedienende Zentrifugalgeräte, die eine schnelle Verarbeitung und eine hervorragende Rückgewinnung von Proteinproben mit über 100 kDa in Probenvolumina von 0,5 bis 100 ml ermöglichen.
Mit den Thermo Scientific Pierce PES-Proteinkonzentratoren (Polyethersulfon), bei denen es sich um Einweg-Zentrifugalgeräte handelt und die eine schnelle Probenrückgewinnung und kurze Verarbeitungszeit ermöglichen, können Protein- und biologische Proben mit einer Molekulargewichtgrenze von 100 K einfach und schnell konzentriert werden. Diese Konzentratorsäulen können mit Standard-Mikrozentrifugalgeräten verwendet werden, wobei Proben gesammelt werden können, ohne dass ein umgekehrtes Zentrifugieren erforderlich ist. Die Proben können mit oder ohne Entsalzung konzentriert werden.
Für Protein- und andere biologische Proben, wie Nukleinsäuren, mit einem 100 K MWCO bieten Pierce PES-Proteinkonzentratoren eine schnelle Proteinkonzentration, eine hervorragende Probenrückgewinnung und Gerätekompatibilität. Diese Zentrifugalgeräte verfügen über eine High-Flux-Membran aus Polyethersulfon (PES) zur Konzentration, Entsalzung und zum Pufferaustausch biologischer Proben. Dieses Produkt hat eine MWCO von 100K und kann zur Verarbeitung von Probenvolumina von 0,5 bis 100 ml –verwendet werden.
Zu den Merkmalen von Proteinkonzentratoren PES gehören:
• Eine schnelle Proteinkonzentration —der Probe um das 10- bis 30-Fache kann in 15 Minuten oder weniger erreicht werden.
•Ausgezeichnete Proteinausbeute, —typische Proteinausbeute ist > 90 % (wenn die Probenmasse mindestens doppelt so groß ist wie der angegebene MWCO-Wert)
•Instrumentenkompatibilität: —Es kann eine Standard-Mikrozentrifuge mit Schwing- oder Festwinkelrotor (außer 88537) verwendet werden; die Probe kann ohne Invertierung entnommen und gewonnen werden.
•Vielseitig einsetzbar —zur einfachen Durchführung von Probenkonzentration, Diafiltration oder Pufferaustausch biologischer Proben.
Zur einfachen Identifizierung ist der MWCO-Wert auf der Seite jedes Geräts eingraviert. Zur Erleichterung der Probenzugabe und -rückgewinnung befindet sich ein klares Fenster mit Graduierungen an der Seite jedes Geräts, das eine visuelle Bestimmung des Retentionsvolumens ermöglicht. Das vertikale Design der Membran ermöglicht hohe Flussraten, geringe unspezifische Bindung und vernachlässigbare Proteinaggregation auf der Membran und liefert zuverlässige und konsistente Ergebnisse für die Verarbeitung von Probenvolumina zwischen 0,5 und 100 ml. Die typische Proteinrückgewinnung liegt bei 90 %, wenn die Masse der Proteine in der Probe mindestens das Doppelte des MWCO des verwendeten Geräts übersteigt. Zum Beispiel bei der Verwendung von IgG (MW ∼ Für Proben mit einer Molekulargewichtsgrenze von 150K verwenden Sie die Konzentratoren mit einer Molekulargewichtsgrenze von 5K, 10K, 30K oder 50K. Eine Probenkonzentration um das 10- bis 30-Fache kann innerhalb von 15 Minuten erreicht werden.
Proteinkonzentratoren PES-Anwendungen
• Proteinkonzentration von Gewebekulturmedien, Antiserum oder monoklonalen Antikörperpräparaten
• Konzentration der Proteinpeaks nach Gelpermeationschromatographie
• Entfernung nicht eingebauter Markierungen nach Proteinmodifikationsreaktionen
• Konzentration und Entsalzung/Pufferaustausch nach der Elution von Proteinen aus Ionenaustausch-, hydrophoben Interaktions- (HIC), Metallchelat- oder Affinitätschromatographiesäulen
• Trennung von Molekülen unterschiedlicher Größe: Die Pierce Protein Concentrators PES enthalten eine
Membran, die für die Rückhaltung von Molekülen mit einem Molekulargewicht ausgelegt ist, das mindestens doppelt so hoch ist wie der MWCO-Wert der PES-Membran innerhalb des Geräts. Bei Verwendung eines Konzentrators mit Molekülen, die kleiner als die empfohlene Masse sind, kann es zu einer reduzierten Rückgewinnung kommen. Die Proteinausbeute variiert je nach dem spezifischen Protein in der Probe und dessen Ausgangskonzentration.
Das Totvolumen für die 0,5 ml, 26 ml, –520 ml und –20100 ml Konzentratoren –beträgt ungefähr 15 μL, 30 μL, 50 μL und 350 μL bzw.
Um zu erreichen > Bei einer Proteinausbeute von 90 % mit den 0,5-ml-Konzentratoren sollte die minimale Proteinprobenkonzentration 0,05 mg/ml betragen. Bei allen anderen Konzentratoren sollte die minimale Proteinprobenkonzentration 0,1 mg/ml betragen.
Optimale Zentrifugen und Drehzahlen
Die 0,5-ml-Konzentratoren können effektiv bei einer maximalen Zentrifugalkraft von 15.000 eingesetzt werden. × g nur unter Verwendung einer Festwinkelzentrifuge.
Für die Konzentratoren mit einem Volumen von 2-6 ml können Ausschwing- oder Festwinkelzentrifugen verwendet werden. Schwingbecherzentrifugen mit einer Leistung von 2.000 – 4.000 × g und eine maximale Zentrifugalkraft von 4.000 × g werden empfohlen. Bei Festwinkelzentrifugen sind Modelle mit einer Leistung von 5.000 – 10.000 × g und eine maximale Zentrifugalkraft von 8.000 × g werden empfohlen.
Für die Volumenkonzentratoren mit 5-20 ml Volumen können Ausschwing- oder Festwinkelzentrifugen verwendet werden. Schwingbecherzentrifugen, die 2.000 – 5.000 × g und eine maximale Zentrifugalkraft von 4.000 × g werden empfohlen. Bei Festwinkelzentrifugen sind Modelle mit einer Leistung von 5.000 – 8.000 × g und eine maximale Zentrifugalkraft von 6.000 × g werden empfohlen.
Für die Konzentratoren mit einem Volumen von 20–100 ml sind nur Schwingbecherzentrifugen geeignet, die 1000 ml Volumen erzeugen können. – 2.000 × g werden empfohlen. Verwenden Sie eine maximale Zentrifugalkraft von 2.000 × G. Diese Konzentratoren werden für den Einsatz in Festwinkelrotoren nicht empfohlen.
Zentrifugalkraft, Temperatur, Probenvolumen, Konzentration und Viskosität beeinflussen die Filtrationsrate. Die Zentrifugationszeit sollte daher für jede Anwendung optimiert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Format Konisch, Spin-Säule
Material (Membran) PES
MWCO 100 kDa
Produktlinie Pierce
Aufreinigungsziel Protein
Menge 10 Konzentratoren
Versandbedingung Raumtemperatur
Typ Filter
Probenvolumen 5 bis 20 ml