Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS-LC-Biotin
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von höchster Bedeutung sind, mit unserer qualitativ hochwertigsten Formulierung dieses beliebten aminreaktiven Biotinylierungsreagenzes.
Marke: Thermo Scientific™ PG82076
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von höchster Bedeutung sind, mit dem speziell charakterisierten Thermo Scientific ™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS-LC-Biotin, unserer qualitativ hochwertigsten Formulierung dieses beliebten aminreaktiven Biotinylierungsreagenzes.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade Sulfo-NHS-LC-Biotin ist unsere qualitativ hochwertigste Formulierung dieses beliebten aminreaktiven Biotinylierungsreagenzes, das speziell für Anwendungen mit höchster Produktintegrität und Risikominimierung gekennzeichnet ist.
Im Vergleich zum Standardprodukt bietet Premium Grade Sulfo-NHS-LC-Biotin eine klarer definierte Qualität und Produktunterstützung durch (a) verbesserte analytische Tests und Produktcharakterisierung, (b) umfassendere chargenspezifische Informationen und Qualitätssicherungsüberprüfung, (c) umfangreiche Chargenprobenaufbewahrung und (d) Änderungskontrollbenachrichtigungen. Sulfo-NHS-LC-Biotin ist ein wasserlösliches Biotinylierungsreagenz von mittlerer Länge für die Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen mit primären Aminen. Die spezifische Markierung von Zelloberflächenproteinen ist eine weitere häufige Anwendung für diese einzigartig wasserlöslichen und nicht membrangängigen Reagenzien.
Leistungsmerkmale:- Sulfo-NHS-LC-Biotin – Beliebtes aminreaktives Biotinylierungsreagenz zur Antikörpermarkierung
- Hohe Qualität – Identität und Reinheit werden durch mehrere Tests bestätigt, einschließlich quantitativer NMR
- Produktintegrität – verbesserte Tests und Charakterisierung im Vergleich zur Standardqualität
- Chargen-Retention – reichliche Menge an älteren Chargen, die aufbewahrt werden, um zukünftige Prozesstests zu gewährleisten
- Änderungsmanagement – Change Control Notification (CCN)-Service
- Konsistente Fertigung – chargenspezifische Dokumentation der Fertigung
Spezifikation
Sulfo-NHS-LC-Biotin | |
Nach Erhalt trocken bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Nicht zellgängig | |
Aktiv-Ester, Succinimidyl-Ester, NHS-Ester | |
Biotin | |
Biotin und Analoga |
1 g | |
Pierce™ | |
Amin | |
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser | |
Mittlere Länge |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.