Learn More
Thermo Scientific™ PEG4-SPDP (PEGylated, long-chain SPDP crosslinker)
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Thermo Scientific™ Pierce PEG4-SPDP ist ein multifunktionaler Crosslinker für die Proteinkonjugation über Amin-Amin- oder Amin-Sulfhydryl-Vernetzungen, der eine Polyethylenglykol-Gruppe (PEG) aus 4 Einheiten und eine reduzierbare (spaltbare) Disulfidbindung enthält.
Leistungsmerkmale:
Effiziente Aminkonjugation – der NHS-Ester sorgt für eine effektive Konjugation zu Lysinen, N-Termini von Peptiden und anderen primären Aminen
Reversible Sulfhydrylkonjugation – die Pyridyldithio-Gruppe ermöglicht eine Disulfid-Verbindung mit reduzierten Cysteinen und anderen Sulfhydrylgruppen und sorgt so für eine stabile aber spaltbare Bindung
Polyethylenglykol – die PEG-Gruppen sind flexibel, nicht immunogen, hydrophil und erhöhen häufig die Löslichkeit der gebundenen Moleküle
Spacerarm – verbindet primäre Amine und Sulfhydryl-Ziele bis zu Entfernungen von 25,7 Ångström
Technische Daten:
- Chemische Bezeichnung (vereinfacht): 2-Pyridyldithio-Tetraoxatetradecan-N-Hydroxysuccinimid
- Chemische Formel: C23H33N3O9S2
- Molekulargewicht: 559,65
- Spacerarm: 25,7 Ångström
- Form: Stroh- bis bernsteinfarbenes Öl
- Löslichkeit: 2 mg in 179 μl DMSO oder DMF lösen, um eine 20 mM-Stammlösung für jeden Gebrauch herzustellen
Specifications
Specifications
| Chemische Reaktivität | Amin-Sulfhydryl |
| Cleavable | Von Thiols |
| Beschreibung | PEG4-SPDP |
| Molekulargewicht | 559,65 |
| PEGyliert | Ja |
| Länge des Spacer-Arms | 25,7 Å |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei -20 °C vor Feuchtigkeit geschützt lagern. |
| Zellpermeabilität | Nein |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Produktlinie | Pierce |
| Show More |