Learn More
Thermo Scientific™ PEG12-SPDP (PEGylated, long-chain SPDP crosslinker)
Artikelnummer. 11812164 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11812164 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11812164 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 26129
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sehr langer (54,1 A) Amin-Sulfhydryl-Crosslinker; NHS-Ester- und Pyridyldithio-Gruppen an den Enden des 12-Einheiten langen Polyethylenglykol-Spacerarms; bildet spaltbare Disulfidbindungen; wasserlöslich.
Thermo Scientific™ Pierce PEG12-SPDP ist ein multifunktionaler Crosslinker für die Proteinkonjugation über Amin-Amin- oder Amin-Sulfhydryl-Vernetzungen, der eine Polyethylenglykol-Gruppe (PEG) aus 12 Einheiten und eine reduzierbare (spaltbare) Disulfidbindung enthält.
SPDP-Reagenzien haben an einem Ende einen aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid (NHS)-Ester und am anderen Ende eine Sulfhydryl-reaktive 2-Pyridyldithio-Gruppe. PEG12-SPDP verfügt über einen Polyethylenglykol-Spacerarm aus 12 Einheiten, der dem Crosslinker und den verknüpften Proteinen gegenüber Crosslinkern, die nur Spacer aus Kohlenwasserstoffen aufweisen, eine größere Löslichkeit verleiht. Pyridyldithiol-Reagenzien erzeugen disulfidhaltige Verbindungen, die mit Reduktionsmitteln wie Dithiothreitol (DTT) gespalten werden können. Vernetzungsexperimente mit SPDP-Reagenzien sind nicht auf solche mit Proteinen beschränkt. Jedes einer Vielzahl von Molekülen mit primären Aminen und Sulfhydrylgruppen kann mit einem SPDP-Reagenz modifiziert oder vernetzt werden.
Leistungsmerkmale:
  • Effiziente Aminkonjugation – der NHS-Ester sorgt für eine effektive Konjugation zu Lysinen, N-Termini von Peptiden und anderen primären Aminen
  • Reversible Sulfhydrylkonjugation – die Pyridyldithio-Gruppe ermöglicht eine Disulfid-Verbindung mit reduzierten Cysteinen und anderen Sulfhydrylgruppen und sorgt so für eine stabile aber spaltbare Bindung
  • Polyethylenglykol – die PEG-Gruppen sind flexibel, nicht immunogen, hydrophil und erhöhen häufig die Löslichkeit der gebundenen Moleküle
  • Spacerarm – verbindet primäre Amine und Sulfhydryl-Ziele bis zu Entfernungen von 54,1 Ångström
Technische Daten:
  • Chemische Bezeichnung (vereinfacht): 2-Pyridylldithiol-Tetraoxaoctatriacontan-N-Hydroxysuccinimid
  • Chemische Formel: C39H65N3O17S2
  • Molekulargewicht: 912,07
  • Spacerarm: 54,1 Ångström
  • Form: Leichte, viskose Flüssigkeit
  • Löslichkeit: 2 mg in 110 μl DMSO oder DMF lösen, um eine 20 mM-Stammlösung für jeden Gebrauch herzustellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Sulfhydryl
Cleavable Von Thiols
Beschreibung PEG12-SPDP
Molekulargewicht 912,07
PEGyliert Ja
Länge des Spacer-Arms 54,1 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei -20 °C vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
Zellpermeabilität Nein
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil NHS-Ester, Pyridylldisulfid
Abstandshalter Lang (> 30 Å)
Form Flüssig
Menge 100 mg
Löslichkeit Wasser
Format Standard
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker