Learn More
Thermo Scientific™ PDPH (3-(2-pyridyldithio)propionyl hydrazide)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce PDPH ist ein kurzer Pyridylldithiol-und-Hydrazid-Crosslinker für die reversible Konjugation von Thiolen (Cystein) in Carbonyle (Aldehyd oder Ketone, wie sie durch Oxidation von Glykoprotein-Kohlenhydraten entstehen).
Leistungsmerkmale:
- Die Pyridylldisulfid-Gruppe besitzt eine spaltbare Disulfid-Bindung.
- Oxidiertes, mit Kohlenhydraten reaktionsfähiges Hydrazid
- Reaktive Gruppen: Pyridyldisulfid und Hydrazid
- Reaktiv in Richtung: Thiolgruppen und Kohlenhydrate
- Zur Verwendung mit EDC für die Reaktivität in Carboxylgruppen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemische Reaktivität | Kohlenhydrat-Sulfhydryl |
| Cleavable | Von Thiols |
| Beschreibung | PDPH |
| Molekulargewicht | 229,32 |
| PEGyliert | Nein |
| Länge des Spacer-Arms | 9,2 Å |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern. |
| Zellpermeabilität | Ja |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Produktlinie | Pierce |
| Mehr anzeigen |