Learn More
Thermo Scientific™ SDAD (NHS-SS-Diazirine) (succinimidyl 2-((4,4'-azipentanamido)ethyl)-1,3'-dithiopropionate)
Artikelnummer. 11811425 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 11811425
Marke: Thermo Scientific™ 26169
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sehr kurze bis mittlere Länge (3,9 bis 13,5 A), Amin-zu-beliebig-Crosslinker; NHS-Ester- und Diazirin-Reaktivgruppen; Lichtaktivierung mit UV-Licht (Amax 330 bis 370 nm).
Thermo Scientific™ Pierce NHS-Diazirin-Crosslinker kombinieren über eine langwellige UV-Lichtaktivierung bewährte NHS-Ester- und Diazirin-Lichtreaktionschemien zur Konjugate aminhaltiger Moleküle mit nahezu jeder anderen funktionellen Gruppe.
Die Succinimidylester-Diazirin (SDA)-Reagenzien sind eine neue Klasse von Crosslinkern, die bewährte aminreaktive Chemie mit einer innovativen und effizienten Diazirin-Fotochemie für die Konjudizierung aminhaltiger Moleküle an nahezu jede andere funktionelle Gruppe kombinieren. Die SDA-Crosslinker umfassen sechs Verbindungen, die sich durch die Längen der Spacerarme unterscheiden, sowie durch die Fähigkeit, die vernetzten Proteine zu spalten und das Vorhandensein oder Fehlen einer geladenen Gruppe für die Membrandurchlässigkeit. Die Proteinvernetzung ist eine wichtige Technik, die zum Verständnis der Proteinstruktur und zur Stabilisierung von Protein-zu-Protein-Interaktionen verwendet wird. Thermo Scientific SDA-Reagenzien erweitern die Effizienz und den Bereich der Interaktionen, die mit diesem Ansatz untersucht werden können.
Leistungsmerkmale:
  • Vielseitig – Verschiedene aminreaktive Diazirin-Derivate erfassen spezifische intrazelluläre oder zelloberflächenaktive Proteininteraktionen
  • Kontrollierbar – Die chemische Vernetzung in zwei Schritten wird mit gängigen Labor-UV-Lampen aktiviert
  • Reversibel – Disulfid-haltige Distanzstücke ermöglichen die Spaltung mit Reduktionsmitteln
  • Einfach – Reagenzien sind unter typischen Laborlichtbedingungen fotostabil, sodass keine Experimente im Dunkeln durchgeführt werden müssen
  • Besser als Arylazide – Die fotoreaktive Diaziringruppe hat eine bessere Fotostabilität und wird durch langwelliges UV-Licht effizienter aktiviert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-nichtselektiv
Cleavable Von Thiols
Beschreibung SDAD
Molekulargewicht 388,46
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 13,5 Å
Inhalt und Lagerung Produkt bei Erhalt bei 4 °C vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.
Zellpermeabilität Ja
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil NHS-Ester, Diazirin
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Fest
Menge 50 mg
Löslichkeit DMF, DMSO
Format Standard
Wasserlöslich Nein
Produkttyp Crosslinker