Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SDAD (Sulfo-NHS-SS-Diazirine) (sulfosuccinimidyl 2-((4,4'-azipentanamido)ethyl)-1,3'-dithiopropionate)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce NHS-Diazirin-Crosslinker kombinieren über eine langwellige UV-Lichtaktivierung bewährte NHS-Ester- und Diazirin-Lichtreaktionschemien zur Konjugate aminhaltiger Moleküle mit nahezu jeder anderen funktionellen Gruppe.
Leistungsmerkmale:
Vielseitig – Verschiedene aminreaktive Diazirin-Derivate erfassen spezifische intrazelluläre oder zelloberflächenaktive Proteininteraktionen
Kontrollierbar – Die chemische Vernetzung in zwei Schritten wird mit gängigen Labor-UV-Lampen aktiviert
Reversibel – Disulfid-haltige Distanzstücke ermöglichen die Spaltung mit Reduktionsmitteln
Einfach – Reagenzien sind unter typischen Laborlichtbedingungen fotostabil, sodass keine Experimente im Dunkeln durchgeführt werden müssen
Besser als Arylazide – Die fotoreaktive Diaziringruppe hat eine bessere Fotostabilität und wird durch langwelliges UV-Licht effizienter aktiviert
Spezifikation
Spezifikation
| Chemische Reaktivität | Amin-nichtselektiv |
| Cleavable | Von Thiols |
| Beschreibung | Sulfo-SDAD |
| Molekulargewicht | 490,51 |
| PEGyliert | Nein |
| Länge des Spacer-Arms | 13,5 Å |
| Inhalt und Lagerung | Produkt bei Erhalt bei 4 °C vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern. |
| Zellpermeabilität | Nein |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Produktlinie | Pierce |
| Mehr anzeigen |