Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-aktivierte Magnetic Beads
Artikelnummer. 12196490 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12196490 5 ml 5 Milliliter
12331893 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12196490 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88827
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Immobilisieren Sie mit diesen magnetischen, mit aminreaktiven NHS-Ester-Gruppen beschichteten Partikeln Proteine oder andere Liganden für die Affinitätsreinigung mittels magnetischer Trennung.
Thermo Scientific™ Pierce NHS-aktivierte Magnetbeads ermöglichen die kovalente, aminbasierte Konjugation von Proteinen an Magnetbeads in einem einfachen Mix-und-Go-Format für die Verwendung in kundenspezifischen Experimenten zur Affinitätsreinigung.
Die aktivierten Magnet-Beads enthalten N-Hydroxysuccinimid (NHS)-Funktionsgruppen, die mit primären Aminen reagieren und stabile Amidbindungen eingehen. Nach ihrer kovalenten Bindung sind die immobilisierten Proteine sehr beständig gegen Auslaugen von der Bead-Oberfläche. Bei der Verwendung von vorbereiteten Beads in Experimenten ist die unspezifische Bindung vernachlässigbar, da nicht umgesetzte NHS-Estergruppen während des Kupplungsverfahrens gründlich blockiert werden. Pierce NHS-aktivierte Magnet-Beads können manuell mit einem magnetischen Ständer oder mit automatisierten Plattform wie Thermo Scientific KingFisher Instrumenten gekuppelt und verarbeitet werden.
Leistungsmerkmale:
  • Hohe Kapazität Mindestens viermal höheres Bindungsvermögen als bei NHS-aktivierten Magnet-Beads anderer Hersteller
  • Anwenderfreundlich Immobilisierung in einer einfachen einstufigen Reaktion mit minimalen manuellen Arbeitsschritten
  • Sicher Keine gefährlichen Chemikalien erforderlich (z. B. Natriumcyanoborhydrid und Cyanogenbromid)
  • Ligand-kompatibel Zur Immobilisierung mit fast jeder primären aminhaltigen Verbindung oder jedem Affinitätsliganden
  • Geringfügige nicht-spezifische Bindung Die Bead-Oberfläche ist vorblockiert und alle nicht umgesetzten NHS-Estergruppen sind vollständig gequencht
  • Protokoll-kompatibel Proteinbindung an die Beads und Downstream-Prozesse können sowohl manuell als auch automatisiert (z. B. mit Thermo Scientific KingFisher Instrumenten) durchgeführt werden
Empfohlen für:
Immobilisierung von Liganden zur Aufreinigung rekombinanter Proteine; Immobilisierung von Antikörpern für Immunpräzipitationen und Co-Immunpräzipitationen ohne Antikörperkontamination in den Eluaten; Immobilisierung von Sekundärantikörpern zur Affinitätsreinigung von Antikörpersubtypen aus Aszites, Serum und Zellkulturüberstand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 mL
Konzentration Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet.
Oberflächenfunktionalität NHS-Ester
Partikelgröße 1 μm
Form Flüssig
Produktlinie Pierce
Menge 5 ml
Proteinform Rekombinant
Ziel Amin
Typ Magnetisches Affinitäts-Bead
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce NHS-Activated Magnetic Beads
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H222-Extrem entzündbares Aerosol.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N-dimethylacetamide