Learn More
Thermo Scientific™ BCIP Substratpulver (5-Bromo-4-Chlor-3'-indolylphosphat p-Toluidin)
Artikelnummer. 10589463 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10589463
Marke: Thermo Scientific™ 34040
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Pulver und gebrauchsfertige Nitroblau-Tetrazolium- und 5-Brom-4-chlor-3'-indolylphosphat-Lösungen für den chromogenen Nachweis von Sonden auf Basis alkalischer Phosphatase.
Thermo Scientific™ Substrate Pierce NBT und BCIP sind Pulver und fertige Lösungen von Nitroblau-Tetrazolium und 5-Brom-4-chlor-3'-indolylphosphat für die chromogene Färbung von Blots und IHC-Anwendungen mit Sonden auf Basis alkalischer Phosphatase.
Die Kombination aus NBT (Nitroblau-Tetrazoliumchlorid) und BCIP (5-Brom-4-chlor-3'-indolylphosphat p-Toluidinsalz) ergibt bei Reaktion mit einer alkalischen Phosphotase, einem häufig für Antikörpersonden verwendeten Enzym-Konjugat, einen intensiven, unlöslichen schwarz-violetten Niederschlag Pierce NBT und BCIP Pulver sind einzeln und als zwei praktische, gebrauchsfertige Lösungen (mit oder ohne Levamisol-Suppressor der endogenen Phosphataseaktivität) erhältlich.
Besondere Merkmale:
  • AP-Substrat – zum Nachweis von alkalischer Phosphatase (Alk-Phos) Aktivität auf festen Medien, einschließlich Nitrozellulose und PVDF-Membranen und fixierten Gewebeproben
  • Chromogen – keine spezielle Ausrüstung für die Visualisierung erforderlich; erzeugt einen schwarz-violetten Niederschlag, der leicht zu fotografieren ist
  • Verpackungsoptionen – Auswahl einzelner NBT und BCIP Pulver oder vorgefertigter, gebrauchsfertiger Lösungen mit oder ohne Levamisol-Suppressor
1-Step™ NBT/BCIP
  • Ideal für Immunblotting-Anwendungen
  • Minimale Variabilität zwischen Assays
1-Step NBT/BCIP plus Suppressor
  • Ideal zum Färben von Geweben, die mit alkalischer Phosphatase aus Kälberdarm ohne die durch endogene Phosphatasen verursachten Interferenzen untersucht werden
  • Enthält 1 mM Levamisol zur Hemmung der endogenen Phosphataseaktivität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pierce BCIP-Substrat
Produkttyp Substrat
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Form Pulver
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Produktlinie Pierce
Menge 1 g
Substrate Alkalische Phosphatase
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt vor Feuchtigkeit geschützt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.