Learn More
Thermo Scientific™ MA(PEG)24 Methyl-PEG-Amine Compound
Artikelnummer. 10617524 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10617524
Marke: Thermo Scientific™ 26117
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MA(PEG)n: Polyethylenglykol-Verbindungen mit endständigen Methyl- und Amingruppen mit 4 bis 24 PEG-Einheiten; für Oberflächenmodifikationen und Anwendungen zur Pegylierung von Molekülen.
Thermo Scientific™ Pierce MA(PEG)n-Verbindungen sind Polyethylenglykol-Reagenzien mit endständigen Methyl- und Amingruppen, die für eine Vielzahl von Anwendungen zur Oberflächenmodifikation und Pegylierung von Molekülen geeignet sind. Dabei entspricht n 4 bis 24 PEG-Einheiten.
MA(PEG)n-Verbindungen haben die Form Methyl-PEGn-Amin und sind ideal für Derivatisierungen von Oberflächen und Molekülen mit diskreten Zahlen (n = 4, 8, 12, 24) von Ethylenglykolgruppen. Geeignet für jede aminreaktive Chemie (z. B. EDC oder NHS-Ester) zur PEGylierung von Oberflächen, Proteinen oder anderen Molekülen mit einer genauen Anzahl hydrophiler, nicht immunogener PEG-Einheiten.
Leistungsmerkmale:
  • Reine Verbindungen einer spezifischen Größe gewährleisten die vollständige Kontrolle der PEGylierung
  • Geradkettige Verbindungen mit einfachem endständigem primärem Amin
  • Anpassbar an eine Vielzahl von Modifikationsverfahren
Empfohlen für:
  • PEGylieren von Carboxylat- oder Amin-Oberflächen Hinzufügen einer inerten Masse zu Proteinen, Immunogene, Arzneimittel-Verbindungen und Sonden Verbessern der Löslichkeit (Verringern der Aggregation) von Proteinen oder Peptiden, ohne die Funktion zu beeinträchtigen Schützen von Proteinen vor Proteolyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Aldehyd
Beschreibung Pierce MA(PEG)24
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt vor Feuchtigkeit geschützt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Markertyp Polyethylenglycol (PEG), Blockierungsgruppen
Reaktiver Teil Amin, primäres Amin
Abstandshalter 24 Ethylenglykol-Einheiten
Form Fest
Menge 1 g
Löslichkeit Wasser
Produkttyp Aminverbindung