Learn More
Thermo Scientific™ beta-Galactosidase Assay Reagent
Artikelnummer. 11849420 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 ml
3 x 25 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
3 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11849420 3 x 25 ml 3 Stück
10638844 25 ml 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11849420 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75710
Neugier zahlt sich aus
Verwenden Sie den Aktionscode 27966
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lyse kultivierter Säugetierzellen und Messung der β-Galactosidase-Aktivität mit kompatiblem M-PER-Zelllysereagenz und kolorimetrischem Beta-Gal-Assay-Reagenz.
Führen Sie eine einfache kolorimetrische Methode zum Lysieren kultivierter Säugetierzellen und zum Messen der Beta-Gal-Aktivität mit dem Thermo Scientific™ Mammalian β-Galactosidase Assay Kit durch.
Das Assay-Reagenz und -Kit besteht aus einem einfachen und vielseitigen Assay-System zur Messung der β-Galactosidase-Aktivität. Auf Platten gezüchtete Säugerzellen können in einem einzigen Durchgang mit einer Lyse- und Assay-Lösung aufgebrochen und auf β-Galaktosidase-Aktivität getestet werden. Alternativ kann das im Lieferumfang enthaltene Thermo Scientific M-PER™-Säugetier-Protein-Extraktionsreagenz zur Vorbereitung von Lysat aus gewaschenen adhärenten oder pelletierten Zellen und anschließend ein Teil des Lysats verwendet werden, um die β-Gal-Aktivität zu quantifizieren. Mit M-PER-Reagenz müssen keine Zellen abgeschabt oder Gefriertauzyklen durchgeführt werden. Die verbleibenden Lysate, die mit M-PER-Reagenz vorbereitet werden, lassen sich für Anwendungen wie Reporter-Assays (Luziferase, β-Galactosidase und Chloramphenicol-Acetyltransferase), Proteinkinase-Assays (PKA, PKC und Tyrosinkinase), Immunassays (Western Blot, ELISA, RIA) und Proteinaufreinigung einsetzen.
Besondere Merkmale:
  • Zur Auswahl stehen das eigenständige Assay-Reagenz oder das Kit für Zelllyse und Detektion
  • Kolorimetrischer Assay, der sich auf einfache Weise mittels Plattenleser oder Spektrophotometer (405 nm) messen lässt
  • Sowohl im Format mit 96-Well-Platte als auch im Reagenzgefäß anwendbar
  • Für homogene Screening-Assays oder zur Aktivitätsmessung nach der Zelllyse
  • Auch mit Lysaten anderer Spezies wie Bakterien kompatibel
Enthält:
Eigenständig verwendbares Thermo Scientific Pierce™ β-Galactosidase Assay Reagent, Thermo Scientific M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent (Art.-Nr. 78503) und gebrauchsfertige Stopplösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay Reporter-Enzym
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern.
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extinktion
Produktlinie Pierce
Menge 3 x 25 ml
Substrat Beta-Gal-Substrat
Substrate Properties Chemisches Substrat
Target Enzyme Beta-Galactosidase
Format 96-Well-Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Marker oder Farbstoff Enzym-markiert
Produkttyp Pierce Beta-Galactosidase Assay Reagent