Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LDH Zytotoxizitäts-Assay-Kit
Artikelnummer. 13454269 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000-Reaktionen-Kit
200-Reaktionen-Kit
Packungsgröße:
200 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13454269 200-Reaktionen-Kit 200 Reaktionen
13464269 1000-Reaktionen-Kit -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13454269 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88953
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Quantitative Messung von Laktose-Dehydrogenase, in Medien freigesetzt aus beschädigten Zellen als Biomarker für zelluläre Zytotoxizität und Zytolyse, mithilfe eines kolorimetrischen Assays.
Quantitative Bestimmung von Lactose-Dehydrogenase (LDH), die als Biomarker für zelluläre Zytotoxizität und Zytolyse von beschädigten Zellen in das Medium freigesetzt wird, mit dem kolorimetrischen Thermo Scientific™ Pierce LDH-Zytotoxizitäts-Assay-Kit.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Das Pierce LDH Cytotoxicity Assay Kit misst die extrazelluläre LDH in Kulturmedien über eine enzymatische Reaktion, die zur Bildung eines roten Formazan-Produkts führt, das spektrophotometrisch gemessen werden kann. Lactatdehydrogenase (LDH) ist ein zytosolisches Enzym, das ein Indikator für die zelluläre Toxizität ist. Der Assay ist ideal für Hochdurchsatz-Screening und bietet eine sichere Alternative zu radioaktiven Zytotoxizitäts-Assays.
Leistungsmerkmale:
  • Praktisch – Hinzufügen – Mischen – Ablesen-Format für adhärente und Suspensionszellen
  • Kolorimetrisch – Quantitative Messung der LDH-Freisetzung durch die Bildung eines farbigen Produkts
  • Robust – Nutzt stabile LDH-Enzymaktivität als zytotoxischen Marker
  • Flexibel – Ideal für Hochdurchsatz-Screening geeignet
  • Nicht radioaktiv – Sichere Alternative zu 51Cr-freisetzenden Zytotoxizitäts-Assays
Enthält:
Das Kit enthält Substrat-Mix, Assaypuffer, 10x Lysepuffer, Stopplösung und LDH-Positivkontrolle
Erfordert:
Mikrotiterplatten-Lesegerät, das bei einer Absorption von 490 nm und 680 nm abliest, transparente 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, die mit Spektralphotometern kompatibel ist, und Mehrkanalpipette
Empfohlen für:
  • Messung der In-vitro-Zytotoxizität, vermittelt durch Chemikalien, Immunzellen, siRNA oder microRNA
  • Nachweis der Zytolyse im Bioreaktor oder in 3D-Gewebe-Verfahren (Tissue Engineering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pierce LDH-Zytotoxizitäts-Assay-Kit
Menge 200-Reaktionen-Kit
Kitinhalt LDH-Positivkontrolle, 6 µl, Stopp-Lösung, 12 ml, Quench-Puffer, 0.6 ml, 10 x Lysepuffer, 2.5 ml, 10X Lysis Buffer, 2.5mL
Ausreichend für 200 Reaktionen in 96-Well-Platten oder 800 Reaktionen in 384-Well-Platten