Learn More
Thermo Scientific™ KMUH (N-κ-maleimidoundecanoic acid hydrazide)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce KMUH ist ein langer Maleimid-und-Hydrazid-Crosslinker für die Konjugate von Sulfhydrylen (Cystein) zu Carbonylen (Aldehyd oder Ketone, wie sie durch Oxidation von Glykoprotein-Kohlenhydraten entstehen).
Leistungsmerkmale:
- Langer, nicht spaltbarer, aliphatischer Spacer
- Die Hydrazid-Gruppe kuppelt sich kovalent an oxidierte Kohlenhydratrückstände in Glykoproteinen und anderen Glykokonjugaten.
- Reaktive Gruppen: Maleimid und Hydrazid
- Reaktionsfähig gegenüber: Thiol- und Carbonyl-(Aldehyd-)Gruppen (oder Carboxylgruppen bei Verwendung mit EDC)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemische Reaktivität | Kohlenhydrat-Sulfhydryl |
| Cleavable | Nein |
| Beschreibung | KMUH |
| Molekulargewicht | 409,4 |
| PEGyliert | Nein |
| Länge des Spacer-Arms | 19,0 Å |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern. |
| Zellpermeabilität | Ja |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Produktlinie | Pierce |
| Mehr anzeigen |