Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Kinase Enrichment Kit with ATP Probe
Artikelnummer. 11870124 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Kit für 16 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11870124 Kit für 16 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11870124 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1292.00 CHF
    1124.04 CHF / 1 Stück
    Sparen 167.96 CHF
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Desthiobiotin-ATP-Sonden und -ADP-Sonden zur Markierung, Affinitätsaufreinigung und Messung des aktiven Zentrums von ATPasen (Kinasen), einschließlich Chaperonen und metabolischen Enzymen.
Thermo Scientific™ Pierce Kinase Anreicherungskits verwenden ActivX™ ATP- oder ADP-Sonden zur kovalenten Markierung des aktiven Zentrums von ATPasen, einschließlich Chaperonen und metabolischen Enzymen, um deren selektive Anreicherung mit einem Desthiobiotin-Tag zu ermöglichen.
Diese Produkte basieren auf ActivX ATP- und ADP-Sonden und verfügen über ein aminreaktives Nukleotidanalogon und einen Desthiobiotin-Tag (Biotinanalogon), der die selektive Markierung von Lysinen im aktiven Zentrum der Kinase und die anschließende Anreicherung und Rückgewinnung von markiertem Protein erleichtert. Diese Merkmale ermöglichen die Identifizierung und das Profiling von Zielenzymklassen in vielen Proben oder die Beurteilung der Spezifität und Affinität von Enzyminhibitoren.
Leistungsmerkmale:
  • Spezifisch – Markieren Sie nur die konservierten Aktivstellen-Lysine von Nukleotid-Bindungsproteinen
  • Flexibel – Für die In-vitro-Markierung von ATPasen, die aus Zellen oder Geweben gewonnen wurden
  • Kompatibel – Verwendung mit Western Blot oder Massenspektrometrie (MS)-Workflows
Empfohlen für:
Dosisabhängiges Profiling der Bindungsaffinitäten kleiner Moleküle und der Hemmung am aktiven Zentrum; Identifizierung Dutzender bis Hunderter von Inhibitorzielen und Off-Targets aus Geweben, Zellen und subzellulären Proteomen; Anreicherung von Enzymen auf Basis ihrer Funktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Multikomponenten-Kit mit Desthiobiotin-ATP-Sonde
Inhalt und Lagerung Die ActivX Desthiobiotin-ATP-Sonde wird separat mit Trockeneis geliefert und muss nach Erhalt bei -80 °C gelagert werden. Alle anderen Kit-Komponenten werden bei Umgebungstemperatur geliefert und nach Erhalt bei 4 °°C gelagert.
Assay Assay zur Proteinquantifizierung
Nachweisverfahren Chemolumineszenz, Massenspektrometrie, Western Blot
Substrattyp Kinase-Substrat
Produktlinie ActivX, Pierce
Menge Kit für 16 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pulldown
Ziel Kinasen (Mehrfach), Phosphodiesterasen, ATPasen, GTPasen, Phosphatasen
Typ Kinase-Anreicherungskit
Marker oder Farbstoff Biotin und andere Haptene
Format Röhrchen, Spin-Säule