Learn More
Invitrogen™ In-Cell ELISA Kit, Nahinfrarot
Quantifizierung von intrazellulären Proteinkonzentrationen in Ganzzellen mit diesen einfachen und praktischen kolorimetrischen und Nahinfrarot-Nachweiskits.
Marke: Invitrogen™ 62201
Additional Details : CAS : 79-06-1 Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ In-Cell ELISA-Kits zum kolorimetrischen und Nahinfrarot-Nachweis sind einfache und praktische Verfahren zur Quantifizierung des intrazellulären Proteingehalts in ganzen Zellen.
Pierce In-Cell ELISA-Reagenzien bieten eine Methode zur genauen Bestimmung des relativen Proteingehalts und des Grads der posttranslationalen Modifikation (PTM) bei verschiedenen Zelltypen. Die In-cell ELISA-Verfahren können in 96- oder 384-Well-Mikrotiterplatten durchgeführt werden, sind skalierbar und sparsam bei Zellkulturen und Behandlungsreagenzien. Da die Messung der Assay-Daten mit einem standardmäßigen ELISA-Plattenlesegerät oder einem Infrarot-Bildgebungssystem erfolgt, stehen die Ergebnisse problemlos für die Analyse zur Verfügung. Außerdem ist der Assay für die Automatisierung geeignet und daher ideal für siRNA-Studien und das Screening von Medikamenten.Leistungsmerkmale:
- Zwei Nachweisformate erhältlich: Kolorimetrisch (für standardmäßige Plattenlesegeräte) und Nahinfrarot-Fluoreszenz (für Infrarot-Bildgebungssysteme)
- Einfaches, schnelles Assayformat mit der Möglichkeit Multiplex-Experimente durchzuführen
- Keine spezielle Probenvorbereitung erforderlich
- Höherer Durchsatz im Vergleich zu Western Blotting
- Kostengünstig (ein Well ggü. einer Spur) im Vergleich zu Western Blotting
Spezifikation
Pierce In-Cell ELISA Nahinfrarotnachweis-Kit | |
4 x 96 Tests | |
Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Überstände (10,000 Zellen) | |
24 h | |
2°bis 8 °C |
ELISA-Kit | |
DyLight™ 680, DyLight™ 800 | |
Überstände | |
1 Std 20 Min | |
Blockierungspuffer, 20x Tris-gepufferte Salzlösung, Surfact-Amps 20, Surfact-Amps X-100, DyLight™ 680 Ziege-Anti-Maus-IgG (H+L), DyLight 800 Ziege-Anti-Kaninchen-IgG (H+L), Versiegelungseinheit für dünne Platten, Komponenten, die nur in den zielspezifischen Kits enthalten sind: Antikörper #1 und Antikörper #2 | |
Nur für Forschungszwecke (RUO) |